Merck
181919
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレンアジペート)
average Mw ~10,000 by GPC
別名:
エチレングリコールアジペート, ポリ(エチレンアジペート)、ジヒドロキシ末端
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[OCH2CH2O2C(CH2)4CO]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
chunks
品質水準
分子量
average Mw ~10,000 by GPC
密度
1.183 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C6H10O4.C2H5O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);3H,1-2H2
InChI Key
CODQTHDBFINLJQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
181919-BULK:
181919-25G-PW:
181919-25G:
181919-5G:
181919-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
181919-5G
181919-25G4061838137821