Merck
182036
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレンスクシナート)
average Mw 10,000
別名:
コハク酸エチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(OCH2CH2O2CCH2CH2CO)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
chunks
crystals
granular
分子量
average Mw 10,000
転移温度
Tg −1 °C
Tm 108 °C
SMILES記法
OCCO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4.C2H6O2/c5-3(6)1-2-4(7)8;3-1-2-4/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);3-4H,1-2H2
InChI Key
VJVOPINBJQWMNY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182036-25G:
182036-25G-PW:
182036-VAR:
182036-50G:
182036-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Colin Charnock
Microorganisms, 9(1) (2021-01-07)
Plastic pollution has become one of the most critical environmental issues, as rapidly increasing production, compounded by persistence of plastic wastes in the environment, are outpacing efforts to keep ecosystems plastic-free. A switch to plastics more amenable to microbial attack