Merck
180033
Sigma-Aldrich
4-メトキシ-N-メチルアニリン
98%
別名:
N-メチル-p-アニシジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4NHCH3
CAS番号:
分子量:
137.18
Beilstein:
774640
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
135-136 °C/19 mmHg (lit.)
mp
33-36 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
InChI Key
JFXDIXYFXDOZIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
四級アリルアンモニウムカチオンによるN-メチル-p-アニシジンのアリル化が研究されました
アプリケーション
4-メトキシ--N--メチルアニリン(-N--メチル-p-アニシジン)を使用して、アミンの相加効果が研究されました
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
180033-VAR:
180033-BULK:
180033-5G:
180033-10G:
180033-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andrea Cappelli et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(6), 3428-3437 (2008-02-26)
The exploration of the structure-affinity relationships concerning a new class of peripheral benzodiazepine receptor (PBR) ligands related to alpidem has been pursued in order to evaluate the consistency of the structure-affinity relationships among different classes (and subclasses) of PBR ligands.
Takuto Nagano et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(37), 11578-11592 (2012-08-24)
The additive effects of amines were realized in the asymmetric hydrogenation of 2-phenylquinoxaline, and its derivatives, catalyzed by chiral cationic dinuclear triply halide-bridged iridium complexes [{Ir(H)[diphosphine]}(2)(μ-X)(3)]X (diphosphine = (S)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl [(S)-BINAP], (S)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole [(S)-SEGPHOS], (S)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-2,2,2',2'-tetrafluoro-4,4'-bi-1,3-benzodioxole [(S)-DIFLUORPHOS]; X = Cl, Br, I) to