767905
4,4′-Dimethoxydiphenylamine
99%
別名:
4-Biphenylamine,4,4′-dimethoxy-, 4-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)aniline, p,p′-Dimethoxydiphenylamine, Benzenamine,4-methoxy-N-(4-methoxypheny)-, Bis(4-methoxyphenyl)-amine, Bis(4-methoxyphenyl)amine, Bis(p-anisyl)amine, Bis(p-methoxyphenyl)amine, Di-p-anisylamine, Di-p-methoxyphenylamine, Termofleks A
About This Item
アッセイ
99%
形状
powder
mp
100-104 °C
SMILES記法
COc1ccc(Nc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H15NO2/c1-16-13-7-3-11(4-8-13)15-12-5-9-14(17-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
InChI Key
VCOONNWIINSFBA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767905-VAR:
767905-1G:
767905-BULK:
767905-5G:
試験成績書(COA)
資料
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.