Merck
175757
Sigma-Aldrich
1-Butyl alcohol-OD
98 atom % D
別名:
1-Butan(ol-d), 1-Butanol-OD, Butyl alcohol-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OD
CAS番号:
分子量:
75.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.3975 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
密度
0.821 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i5D
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UICOGKGYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175757-VAR:
175757-5G:4548173109329
175757-BULK:
175757-25G:4548173109312
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)