Merck
588539
Sigma-Aldrich
1-Butanol-4,4,4-d3
98 atom % D
別名:
Butyl-4,4,4-d3 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
77.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
116-118 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
密度
0.843 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)