Merck
164526
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate-d6
99 atom % D
別名:
(Methyl sulfate)-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3O)2SO2
CAS番号:
分子量:
132.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
4.3 (vs air)
蒸気圧
0.7 mmHg ( 25 °C)
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
自己発火温度
923 °F
テクニック
protein expression: suitable
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
mp
-32 °C (lit.)
密度
1.397 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
VAYGXNSJCAHWJZ-WFGJKAKNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
164526-VAR:
164526-1G:4548173108742
164526-BULK:
164526-10G:4548173108735
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)