Merck
616753
Sigma-Aldrich
Anisole-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
別名:
Methoxy(benzene-d5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5OCH3
CAS番号:
分子量:
113.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
密度
1.040 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
RDOXTESZEPMUJZ-VIQYUKPQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
616753-VAR:
616753-BULK:
616753-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)