Merck
157341
Sigma-Aldrich
3,5-ジクロロアニソール
98%
別名:
1,3-ジクロロ-5-メトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3OCH3
CAS番号:
分子量:
177.03
Beilstein:
1936395
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
39-41 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
COc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
InChI Key
SSNXYMVLSOMJLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,5-Dichloroanisole on nitration under mild conditions yields 3,5-dichloro-2,4,6-trinitroanisole. The 35Cl Nuclear Quadrupole Resonance (NQR) frequency and spin lattice relaxation time in 3,5-dichloroanisole has been measured.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
157341-BULK:
157341-25G:
157341-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of 1, 3, 5-triamino-2, 4, 6-trinitrobenzene from 3, 5-dichloroanisole.
Ott DG and Benziger TM.
Journal of Energetic Materials, 5(3-4), 343-354 (1987)
Pressure Dependence of the Chlorine NQR in Three Solid Chloro Anisoles.
Suresh KS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, A, 56(11), 764-772 (2001)