Merck
156825
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素プロパノール錯体
in excess propanol, BF3 14 wt. %
別名:
(T-4)-Trifluoro(1-propanol)boron, Boron trifluoride-propanol complex (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · CH3CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
127.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
組成
BF3, 14 wt. %
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
in excess propanol
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
密度
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCO.FB(F)F
InChI
1S/C3H8O.BF3/c1-2-3-4;2-1(3)4/h4H,2-3H2,1H3;
InChI Key
RQPQOULISUUGNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
156825-BULK:
156825-500G:4548173108094
156825-5G:4548173108100
156825-VAR:
156825-100G:4548173108087
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)