Merck
152986
Sigma-Aldrich
1-ベンジル-4-ヒドロキシピペリジン
96%
別名:
1-ベンジル-2-ピペリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO
CAS番号:
分子量:
191.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
127-128 °C/2 mmHg (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
OC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2
InChI Key
BPPZXJZYCOETDA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
ムスカリン性アセチルコリンレセプターアンタゴニストおよびβ2アドレノセプターアゴニスト
脂肪酸アミドヒドロラーゼインヒビター
PI3キナーゼαインヒビター
デュアル結合性アセチルコリンエステラーゼインヒビターとして用いるフラボノイド誘導体
ウロテンシンIIレセプターアンタゴニスト
Rhoキナーゼインヒビター
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine was used as an alternative molecule to study the ligand concentration attached to the epoxy-activated Sepharose 6B.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
152986-VAR:
152986-25G:
152986-BULK:
152986-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
X Santarelli et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 739(1), 63-72 (2000-04-01)
New pseudo-affinity chromatographic supports for penicillin acylase were prepared and evaluated with three different samples: pure penicillin acylase, industrial clarified feedstock and crude extract. The different gels were studied for their purification fold (three to six) and their recovery power