Merck
152560
Sigma-Aldrich
BDPA-ベンゼン錯体(1:1), フリーラジカル
別名:
α,γ-ビスジフェニレン-β-フェニルアリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H27
CAS番号:
分子量:
495.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C1(C([C]2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=C5C(C=CC=C6)=C6C7=C5C=CC=C7)=CC=CC=C1.C8=CC=CC=C8
InChI
1S/C33H21.C6H6/c1-2-12-22(13-3-1)31(32-27-18-8-4-14-23(27)24-15-5-9-19-28(24)32)33-29-20-10-6-16-25(29)26-17-7-11-21-30(26)33;1-2-4-6-5-3-1/h1-21H;1-6H
InChI Key
JLJWIVHYUCBSRC-UHFFFAOYSA-N
詳細
BDPA-ベンゼン錯体(1:1)は、動的核分極NMR研究で一般に使用される安定した有機ラジカルです。
アプリケーション
BDPA-ベンゼン錯体(1:1)フリーラジカルは、一部のフラボノール、フラボン、フラバノンおよびフラバン-3-オールの抗ラジカル活性の研究に使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
152560-VAR:
152560-BULK:
152560-25MG:
152560-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)