Merck
257540
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-オクタエチル-21H,23H-ポルフィン銅(II)
Dye content ~95 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H44CuN4
CAS番号:
分子量:
596.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
組成
Dye content, ~95%
λmax
399 nm
SMILES記法
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Cu]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Cu/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI Key
WYWUPEFEFRBNGN-XTPDIVBZSA-N
詳細
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with copper (II) to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine copper(II). CuOEP was used to prepare a mixed adlayer with cobalt phthalocyanine, by immersing an Au(111) substrate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257540-BULK:
257540-500MG:
257540-VAR:
257540-100MG:4548173934570
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Soichiro Yoshimoto et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(27), 8540-8545 (2004-07-09)
Mixed adlayers of 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphine copper(II) (CuOEP) and cobalt(II) phthalocyanine (CoPc) were prepared by immersing Au(111) substrate in a benzene solution containing CuOEP and CoPc molecules, and they were investigated in 0.1 M HClO(4) by cyclic voltammetry (CV) and in-situ scanning
R Pak et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 47 ( Pt 2), 431-433 (1991-02-15)
[Cu(C36H44N4)], Mr = 596.3, triclinic, P1, a = 13.314(5), b = 13.392(5), c = 4.805(3) A, alpha = 92.42(4), beta = 93.38(4), gamma = 113.08(1) degrees, V = 784.8 A3, Z = 1, Dx = 1.26 g cm-3, Dm =