Merck
257575
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine manganese(III) chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H44ClMnN4
CAS番号:
分子量:
623.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: manganese
λmax
459 nm
SMILES記法
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Mn](Cl)n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.ClH.Mn/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;1H;/q-2;;+3/p-1/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
InChI Key
ZMCDJCAIDCCCKY-YAJYDHHFSA-M
詳細
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine manganese(III) chloride is formed by metalating 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine with manganese (III) chloride.1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)