Merck
151556
Sigma-Aldrich
2-(3-クロロプロピル)-2-メチル-1,3-ジオキソラン
97%
別名:
5-クロロ-2-ペンタノンエチレンケタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13ClO2
CAS番号:
分子量:
164.63
Beilstein:
104617
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
73-76 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(CCCCl)OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c1-7(3-2-4-8)9-5-6-10-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane was used in the preparation of 7-[(4,4-Ethylenedioxy)pentoxy]-2H-1-benzopyran-2-one.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
151556-25G:
151556-5G:
151556-BULK:
151556-VAR:
151556-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
María C Gutiérrez et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(20), 3500-3506 (2003-11-06)
The first fluorogenic assay allowing for detection of microbial enzymes able to perform Baeyer-Villiger oxidation is described. This is based on the use of 4-oxopentyl umbelliferyl ether 1 as a fluorogenic substrate. When Baeyer-Villigerases active against this test ketone are