Merck
C62603
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-ペンタノン
technical grade, 85%
別名:
メチル3-クロロプロピルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3COCH3
CAS番号:
分子量:
120.58
Beilstein:
1098490
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
85%
フォーム
liquid
不純物
1-2% water
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
71-72 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CCCCl
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3
InChI Key
XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C62603-BULK:
C62603-25G:
C62603-VAR:
C62603-100G:
C62603-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)