A13409
α-アセチルブチロラクトン
≥99%
別名:
2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutanolide, 2-Acetylbutyrolactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-Acetyl-4,5-dihydrofuran-2-one, 3-Acetyloxolan-2-one
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)C1CCOC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
InChI Key
OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A13409-500ML:
A13409-1KG:
A13409-100G:
A13409-500G:
A13409-10L:
A13409-BULK:
A13409-5G:
A13409-100ML:
A13409-VAR:
A13409-5ML:
A13409-5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック