安全性情報
8.20611
Sigma-Aldrich
Guanidinium carbonate
for synthesis
別名:
Guanidinium carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH5N3)2 · H2CO3
CAS番号:
分子量:
180.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
209-813-7
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
自己発火温度
530 °C
有効性
1045 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 110 g/L in H2O)
mp
231 °C
溶解性
450 g/L
密度
1.29 g/cm3 at 22 °C
かさ密度
500‑700 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
InChI Key
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3