Merck
138053
Sigma-Aldrich
1-Adamantanecarbonitrile
97%
別名:
1-Cyanoadamantane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15N
CAS番号:
分子量:
161.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
193-196 °C (lit.)
SMILES記法
N#CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15N/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChI Key
FQFZASRJFRAEIH-BIBSGERRSA-N
詳細
1-Adamantanecarbonitrile reacts with W2(OCMe3)6 to yield W(CAd)(OCMe3)3 (Ad=1-adamantyl).
アプリケーション
1-Adamantanecarbonitrile was used as starting reagent for the synthesis of adamantyl-l,3,4-oxathiazol-2-one.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
138053-25G:4548173105031
138053-VAR:
138053-5G:4548173105048
138053-1G:4548173105024
138053-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
α-Hydrogen migration reactions in tungsten (VI) cyclopentadienyl alkylidyne complexes.
Warren TH, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 569(1), 125-137 (1998)
The selective complexation of adamantane nitriles by tungsten pentacarbonyl.
Jefford VJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 74(1), 107-113 (1996)
M Flämig et al.
The Journal of chemical physics, 151(22), 224507-224507 (2019-12-16)
The dynamics of cyanoadamantane (CN-ADA) in its plastically crystalline phase encompasses three processes: overall tumbling of the rigid molecule, rotation around the molecular symmetry axis, and vacancy diffusion. This makes CN-ADA a prototypical case to be studied by field-cycling as