Merck
T8752
Sigma-Aldrich
テトラコサン
99%
別名:
n-Tetracosane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)22CH3
CAS番号:
分子量:
338.65
Beilstein:
1758462
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
bp
391 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 10%, clear, colorless
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI Key
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
さまざまなn-アルカン(n-ヘプタン、n-デカン、またはn-ヘキサデカン)との2成分および3成分混合物の粘度、液体密度、および表面張力のデータが評価されています。さまざまな炭化水素溶剤(ヘプタン、ドデカン、デカヒドロナフタレンの異性体混合物、m- キシレン、およびp-キシレン)中の溶解性が調べられています。
テトラコサンは直鎖アルカンです。せん断流条件下で限局するスクアランとテトラコサンの構造特性が調べられています。エタンおよびエチレン中のテトラコサンの溶解性が調べられています。
アプリケーション
テトラコサンは、ZnSナノ粒子の合成での使用に適した溶媒です。ポリマー添加剤に加えてワックス結晶を含む炭化水素溶剤の流出点の低下を調べるためのワックス成分として用いられる可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T8752-1G:
T8752-BULK:
T8752-25G:
T8752-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Shear behavior of squalane and tetracosane under extreme confinement. I. Model, simulation method, and interfacial slip.
Gupta SA, et al.
J. Chem. Phys. , 107(23), 10316-10326 (1997)
Radu C Racovita et al.
PloS one, 11(11), e0165827-e0165827 (2016-11-08)
In this work, cuticular waxes from flag leaf blades and peduncles of Triticum aestivum cv. Bethlehem were investigated in search for novel wax compounds. Seven wax compound classes were detected that had previously not been reported, and their structures were
How polymer additives reduce the pour point of hydrocarbon solvents containing wax crystals.
Binks BP, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics (2015)
Pan Liao et al.
Nature chemical biology, 17(2), 138-145 (2020-10-21)
The plant cuticle is the final barrier for volatile organic compounds (VOCs) to cross for release to the atmosphere, yet its role in the emission process is poorly understood. Here, using a combination of reverse-genetic and chemical approaches, we demonstrate
Solubilities of tetracosane in hydrocarbon solvents.
Brecevic L and Garside J.
Journal of Chemical and Engineering Data, 38(4), 598-601 (1993)
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane