Merck
137766
Sigma-Aldrich
ジエチルオキサルプロピオナート
≥95%
別名:
NSC 33946, ジエチル2-メチル-3-オキソスクシナート, メチルオキソ-ブタン二酸 ジエチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCOCH(CH3)COCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
202.20
Beilstein:
1783697
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
138 °C/23 mmHg (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O5/c1-4-13-8(11)6(3)7(10)9(12)14-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
OQOCQBJWOCRPQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 抗がん薬および抗ウイルス薬の合成
  • 有機超原子価ヨウ素試薬による酸化
  • 機能性ポリエステルの合成に用いるモノマーの合成
  • カルパインインヒビターの合成
  • ヒトA2Aレセプターアンタゴニストの合成
  • ジヒドロプテロアーテシンターゼインヒビターの構造研究
Diethyl oxalpropionate was used in the synthesis of 2-hydroxy-3-methylsuccinic acid. It was used as starting reagent in the synthesis of racemic 4-alkyloxycarbonyl-3,3-dimethyl-2-oxetanones and 4-quinolinone 2-carboxylic acid.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
137766-BULK:
137766-100G:
137766-VAR:
137766-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dong Hyuk Nam et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(1), 205-209 (2007-11-21)
Calpains are involved in a variety of calcium-regulated cellular processes, such as signal transduction, cell proliferation, differentiation, and apoptosis. Excessive calpain activation contributes to serious cellular damage and has been reported in many pathological conditions. 4-Quinolinone 2-carboxamide derivatives were prepared
Synthesis of New Homopolyester and Copolyesters by Anionic Ring-opening Polymerization of a, a', ?-Trisubstituted ?-Lactones.
Barbaud C, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(2), 199-207 (2004)
Leanne A Pearson et al.
The Journal of biological chemistry, 282(7), 4681-4692 (2006-12-05)
The cyanobacterium Microcystis aeruginosa is widely known for its production of the potent hepatotoxin microcystin. This cyclic heptapeptide is synthesized non-ribosomally by the thio-template function of a large modular enzyme complex encoded within the 55-kb microcystin synthetase gene (mcy) cluster.