Merck
171263
Sigma-Aldrich
ジエチルオキサルアセタート ナトリウム塩
95%
別名:
オキサル酢酸ジエチルエステル ナトリウム塩, オキサロ酢酸ジエチルナトリウム, ジエチルオキサル, ジエチルオキサロ, ジエチルオキソスクシナート ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCOC(ONa)=CHCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
210.16
Beilstein:
4279609
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
188-190 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
[Na+].CCOC(=O)\C=C(/[O-])C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O5.Na/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2;/h5,9H,3-4H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b6-5-;
InChI Key
UJZUICGIJODKOS-YSMBQZINSA-M
アプリケーション
ジエチルオキサルアセタート ナトリウム塩は、下記の物質を合成するための試薬として使用できます:
  • イサチン、マロノニトリル 、およびヒドラジン一水和物を用いたワンポット反応を介した、スピロ[インドリン-3,4′-ピラノ[2,3-c]ピラゾール誘導体。
  • さまざまなアルデヒドおよび一級アミンとの反応による2,3-ジオキソ-4-カルボキシ-5-置換ピロリジン。
  • 2-ニトロ-4-フルオロ-フェニルアジドを用いた処理による2-ニトロ-4-フルオロトリアゾールジエステル。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
171263-BULK:
171263-100G:
171263-500G:
171263-VAR:
171263-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New 1, 2, 3-triazolo [1, 5-a] quinoxalines: synthesis and binding to benzodiazepine and adenosine receptors. II
Biagi G, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 37(7), 565-571 (2002)
PYRUVATE CARBOXYLASE. I. NATURE OF THE REACTION.
M F UTTER et al.
The Journal of biological chemistry, 238, 2603-2608 (1963-08-01)