Merck
126721
Sigma-Aldrich
ヒドラゾベンゼン
別名:
N,N′-ジフェニルヒドラジン, N,N'-ビアニリン, NSC 3510
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHNHC6H5
CAS番号:
分子量:
184.24
Beilstein:
639793
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
123-126 °C (lit.)
SMILES記法
N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChI Key
YBQZXXMEJHZYMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hydrazobenzene has been prepared by the reduction of azobenzene by SmI(2) in THF.
Hydrazobenzene is an intermediate in the hydrogenation of azoxybenzene to aniline.
アプリケーション
以下に関連する反応物です。
  • 有機金属タンタル錯体との挿入反応
  • 三塩化チタン(III)を触媒としてアミンを生じさせる還元反応
  • ヒドラゾベンゼンの転位メカニズムの研究
  • N-複素環安定シリレンとの反応
  • ジマンガンアミドヒドラジドクラスター錯体の合成
  • 鉄アリールイミドクバンを生じさせる鉄媒介ヒドラジン還元
その他情報
Contains varying amounts of azobenzene
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
126721-VAR:
126721-100G:
126721-BULK:
126721-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chintada Nageswara Rao et al.
The Journal of organic chemistry, 76(22), 9438-9443 (2011-10-19)
The reduction of azobenzene by SmI(2) in THF to give hydrazobenzene was investigated. The kinetics are first order in the substrate and first order in SmI(2). The kinetic order in MeOH is ca. 0.56, and in TFE it is ca.
Darol E Dodd et al.
International journal of toxicology, 31(6), 564-571 (2012-11-09)
Male F344 rats were exposed to hydrazobenzene (HZB) by dietary feed at concentrations of 0, 5, 20, 80, 200, or 300 ppm for 5 days, 2 weeks, 4 weeks, or 13 weeks duration. End points evaluated included clinical observations, body
Hydrazobenzene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 139-140 (2004-08-26)
H Fabre et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 73(12), 1706-1709 (1984-12-01)
A high-performance liquid chromatographic method was developed for the simultaneous determination of azobenzene, hydrazobenzene, and four other decomposition products in phenylbutazone injectable formulations. Separation was achieved on a C18 column, with 0.1 M Tris-citrate buffer (pH 5.25) and acetonitrile (52:48)
Jenny V Lockard et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(6), 1205-1215 (2006-07-13)
A quantitative model of mixed-valence excited-state spectroscopy is developed and applied to 2,3-diphenyl-2,3-diazabicyclo[2.2.2]octane. The lowest-energy excited state of this molecule arises from a transition from the ground state, where the charge is located on the hydrazine bridge, to an excited