Merck
123757
Sigma-Aldrich
1-ベンジル-2-ピロリジノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO
CAS番号:
分子量:
175.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.552 (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
O=C1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-7-4-8-12(11)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
InChI Key
LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Benzyl-2-pyrrolidinone undergoes reduction in THF with lithium N,N-dialkylaminoborohydrides to yield N-benzylpyrrolidine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
123757-5G:
123757-VAR:
123757-BULK:
123757-100G:
123757-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J M Flaniken et al.
Organic letters, 1(5), 799-801 (2005-08-25)
[reaction: see text] Various five- and six-membered N-alkyl lactams were reduced to the corresponding cyclic amines using lithium N,N-dialkylaminoborohydrides (LAB). Most of the reductions were essentially complete after refluxing in THF for 2 h. The cyclic amine products were easily