Merck
123544
Sigma-Aldrich
3-ブトキシプロピルアミン
99%
別名:
γ-Butoxypropylamine, 3-(Butyloxy)propylamine, 3-(n-Butoxy)propylamine, 3-Aminopropyl butyl ether, 3-Butoxy-1-propanamine, 3-Butoxypropanamine, 3-Butyloxy-1-propylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3O(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
131.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
169-170 °C/756 mmHg (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
CCCCOCCCN
InChI
1S/C7H17NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8/h2-8H2,1H3
InChI Key
LPUBRQWGZPPVBS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Butoxypropylamine may be used in the synthesis of N-functionalized bis(phosphino)amine ligands with ether, thioether and pyridyl tethers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
123544-BULK:
123544-100ML:
123544-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhiqiang Weng et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (32)(32), 3493-3498 (2007-08-08)
Several N-functionalized bis(phosphino)amine ligands with ether, thioether and pyridyl tethers [(R'')2PN(R')P(R'')2=PNP] () have been synthesized. They react with CrCl3(THF)3 in CH2Cl2 to give dinuclear chloro bridged Cr2(micro-Cl)2Cl4(PNP)2 () which converts to the corresponding mononuclear solvento complexes fac-CrCl3(PNP)(NCR) (). The structures