Merck
239437
Sigma-Aldrich
3-エトキシプロピルアミン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
103.16
Beilstein:
1732287
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
CCOCCCN
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-7-5-3-4-6/h2-6H2,1H3
InChI Key
SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Ethoxypropylamine was used to partially open the rigid oxetane chain, during the synthesis of oxetane-based oligomers, to generate some specific properties.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
91.4 °F - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
33 °C - DIN 51755 Part 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
239437-BULK:
239437-100G:
239437-VAR:
239437-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and modification of oxetane based oligomers with 3-ethoxypropylamine by focused microwave irradiation.
Baudel V, et al.
Eur. Polymer J., 38(3), 615-618 (2002)