Merck
11627
Sigma-Aldrich
アゾジカルボン酸ジエチル 溶液
purum, ~40% in toluene (H-NMR)
別名:
1,2-エトキシカルボニル ジアゼン 溶液, DEAD, NSC 3474, NSC 679015, アゾジギ酸ジエチル 溶液, ジエトキシカルボニルジアゼン 溶液, ユニフォーム AZ-AE 200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCON=NCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
174.15
Beilstein:
908662
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
形状
solid
濃度
~40% in toluene (H-NMR)
屈折率
n20/D 1.47
官能基
azo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)\N=N/C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
InChI Key
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 免疫刺激剤のα-ガラクトシルセラミド類
  • セルラーゼの機構研究に用いる遷移状態模倣体であるセロトリオース類縁体およびセロテトラオース類縁体
  • カテコール-O-メチルトランスフェラーゼの活性部位での分子認識を持つ二基質性インヒビター
  • カンナビノイドCB1レセプター結合活性を持つF200およびS383の誘導体
  • ケテンとのNHC触媒[2 + 2]付加環化を経由するアザ-β-ラクタム類
以下の用途に用いる試薬です。
  • N-保護イミンの環形成
  • エノール化するケトンの、チオシアン酸アンモニウムを用いたα-チオシアノ化
  • Diels-Alder反応
Diethyl azodicarboxylate (DEAD) is a reagent used in the Mitsunobu reaction.
DEAD can also be used as a reagent in the:
  • Synthesis of esters, ethers, amines, and thioethers of alcohols.
  • Oxidation of alcohols to carbonyl derivatives using ZnBr2 as a catalyst via dehydrogenation reaction.
  • Conversion of alcohol to an azide key intermediate in the total synthesis of immunostimulant α-galactosylceramides.
  • Synthesis of aza-β-lactams from aryl(alkyl)ketenes.
  • Synthesis of 1H-1,2,4-triazole-1,4(5H)-dicarboxylate derivatives.
  • Diels-Alder type reactions.
その他情報
Reagent used in the Mitsunobu reaction, reviews
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11627-50ML-F:
11627-VAR-F:
11627-250ML-F:
11627-500ML-F:
11627-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
D.L. Hughes
Organic preparations and procedures international, 28, 127-127 (1996)
DEAD-(cat) ZnBr2 an efficient system for the oxidation of alcohols to carbonyl compounds
Cao HT and Gree R
Tetrahedron Letters, 50(13), 1493-1494 (2009)
The Mitsunobu reaction in the 21st century
Fletcher, S
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 2(6), 739-752 (2015)
Phosphine-mediated annulation of N-protected imines with DEAD
Lian Z, et al.
Tetrahedron, 67(11), 2018-2024 (2011)
Enantioselective synthesis of aza-β-lactams via NHC-catalyzed [2+ 2] cycloaddition of ketenes with diazenedicarboxylates
Huang X-L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(19), 7585-7587 (2009)