グレード
for molecular biology
品質水準
詳細
recommended for cultivation of recombinant E. coli.
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
組成
KCl, 0.186 g/L
MgSO4, 2.4 g/L
NaCl, 0.5 g/L
Tryptone, 20 g/L
Yeast extract, 5 g/L
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2.8% solution)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
Hanahan培養液(SOB)は、形質転換受容性細胞(大腸菌)の調製および形質転換に使用される微生物増殖培地です。 カゼインの酵素的加水分解物および酵母抽出物により、窒素化合物および増殖因子が組換え大腸菌に供給されます。塩化カリウムと塩化ナトリウムが、等張条件を維持します。DNA複製のための必須成分として、硫酸マグネシウムが培地に添加されます。
アプリケーション
Hanahan培養液は、大腸菌遺伝子組換え株の培養に推奨されます。この培養液は 形質転換受容性がある大腸菌の調製に適しており、多くの場合、0.4%デキストロースを添加して使用します。 この培養液は、C. necator H16形質転換受容性細胞の調製にも使用されています。クローニング、DNAプラスミド作製、および組換えタンパク質産生に使用する大腸菌株の非選択的培養に適しています。
特徴および利点
Hanahan培養液(SOB)粉末の特徴:
- 標準的な組成
- 液体培地に代わる低価格の培養液
再構成
1 Lの水を撹拌して28 gの粉末を懸濁します。121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。抗生物質などを加える前に冷却します(必要な場合)。
その他情報
カゼインの酵素的加水分解物および酵母抽出物により、必要な窒素化合物および増殖因子が供給されます。 塩化カリウムおよび塩化ナトリウムにより、細胞環境が等張性となります。 硫酸マグネシウムはDNA複製を助けます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H8032-500G-PW:
H8032-VAR:
H8032-500G:
H8032-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Difco Manual, 444-444 (1998)
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 1-1 (1989)
The genetic basis of 3-hydroxypropanoate metabolism in Cupriavidus necator H16
Biotechnology for Biofuels, 12, 150-150 (2019)
Journal of molecular biology, 166(4), 557-580 (1983-06-05)
Factors that affect the probability of genetic transformation of Escherichia coli by plasmids have been evaluated. A set of conditions is described under which about one in every 400 plasmid molecules produces a transformed cell. These conditions include cell growth
Nature protocols, 11(8), 1554-1571 (2016-07-29)
The thermostability of an integral membrane protein (MP) in detergent solution is a key parameter that dictates the likelihood of obtaining well-diffracting crystals that are suitable for structure determination. However, many mammalian MPs are too unstable for crystallization. We developed