安全性情報
T5574
Sigma-Aldrich
Terrificブロス
Liquid microbial growth medium
別名:
TB培地, Tartoff – Hobbs培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
詳細
Liquid Medium
無菌性
sterile; 0.2 μm filtered
フォーム
liquid
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
Terrific Brothは、E. coliの培養に使用される、文献参照度の高い微生物増殖培地です。この栄養素の豊富な微生物ブロスは、グリセロール、ペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミン、および糖質を含んでいます。
アプリケーション
Terrific Brothは、クローニング、DNAプラスミドの高収量作成、およびリコンビナントタンパク質の高収量作成のための、E. coli株の非選択的培養に使用されています。引用適切な抗生剤を添加した選択的培養にも適しています。
特徴および利点
Terrific Broth液は、以下を提供します:
  • 滅菌濾過済み、すぐに使用できるフォーマット
  • 便利なパッケージサイズ
  • 標準的な組成
構成
23.6 g/L 酵母エキス
11.8 g/L トリプトン
9.4 g/L K2HPO4
2.2 g/L KH2PO4
4 mL/L グリセロール
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T5574-1L:
T5574-500ML:
CR40057-1000M:
T5574-BULK:
T5574PROC:
T5574-VAR:
T5574-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shaheen Shojania et al.
Journal of virological methods, 164(1-2), 35-42 (2009-11-28)
The HIV-1 transactivator of transcription (Tat) is a protein essential for virus replication. Tat is an intrinsically disordered RNA-binding protein that, in cooperation with host cell factors cyclin T1 and cyclin-dependent kinase 9, regulates transcription at the level of elongation.
The preparation and analysis of DNA for use in transgenic technology.
Auerbach, A.B., et al.
Advanced Protocols For Animal Transgenesis, 501-501 (2011)
Andrey Sokolov et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(3), 969-974 (2010-01-19)
Whereas the laws of thermodynamics prohibit extraction of useful work from the Brownian motion of particles in equilibrium, these motions can be "rectified" under nonequilibrium conditions, for example, in the presence of asymmetric geometrical obstacles. Here, we describe a class
Shani Leviatan et al.
The Journal of biological chemistry, 285(31), 23548-23556 (2010-06-08)
Membrane proteins constitute 20-30% of all proteins encoded by the genome of various organisms. Large amounts of purified proteins are required for activity and crystallization attempts. Thus, there is an unmet need for a heterologous membrane protein overexpression system for
Ørjan Samuelsen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(8), 2905-2908 (2008-06-19)
Purified recombinant VIM-7 possesses efficient penicillinase and carbapenemase activities comparable to those of VIM-2. Cephalosporinase activity was variable and generally lower than those of VIM-1 and VIM-2. A homology model suggests that the VIM-7 Tyr-218 Phe substitution may be responsible
プロトコル
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.