1123000
USP
Chlorpheniramine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-Chlorpheniramine maleate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorpheniramine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
130-135 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Descrizione generale
Applicazioni
- Chlorpheniramine Maleate Tablets
- Chlorpheniramine Maleate Oral Solution
- Chlorpheniramine Maleate Extended-Release Capsules
- Chlorpheniramine Maleate and Pseudoephedrine Hydrochloride Oral Solution
- Acetaminophen, Chlorpheniramine Maleate, and Dextromethorphan Hydrobromide Tablets
- Chlorpheniramine Maleate and Pseudoephedrine Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Penicillin G Procaine, Dihydrostreptomycin Sulfate, Chlorpheniramine Maleate, and Dexamethasone Injectable Suspension
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)