Y0000437
Chlorphenamine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(3RS)-3-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorpheniramine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2
InChI
1S/C15H17ClN2/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3
UICFCNIVUDNZSW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)