PHR2004
Chlorpheniramine Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile, 2-(4-CHLOROPHENYL)-4-(DIMETHYLAMINO)-2-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]BUTANENITRILE
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000436
Famiglia di API
chlorpheniramine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)