PHR2103
Chlorphenamine Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
α-(4-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile hydrochloride, (2RS)-2-(4-Chlorophenyl)-4-dimethylamino-2-(2-pyridyl)butyronitril hydrochloride, Chlorpheniramine nitrile hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
chlorpheniramine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(C=C1)=CC=C1C(CCN(C)C)(C#N)C2=NC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H18ClN3.ClH/c1-21(2)12-10-17(13-19,16-5-3-4-11-20-16)14-6-8-15(18)9-7-14;/h3-9,11H,10,12H2,1-2H3;1H
PMJQCXXIWRUILE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)