1440808
USP
Metoclopramide hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide monohydrochloride monohydrate, Metoclopramide monohydrochloride monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
metoclopramide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Cl-].Clc1c(cc(c(c1)C(=O)NCCN(CC)CC)OC)N.O.[H+]
InChI
1S/C14H22ClN3O2.ClH.H2O/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3;;/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19);1H;1H2
KJBLQGHJOCAOJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Metoclopramide Tablets
- Metoclopramide Oral Solution
- Metoclopramide Injection
- Prazosin Hydrochloride
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)