L4513
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH etilammide
≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Ethylamide Acetate, Ethylamide Acetate Salt, des-Gly¹⁰ LH-RH
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.CC(O)=O.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]cn5)NC(=O)[C@@H]6CCC(=O)N6
InChI
1S/C56H78N16O12.C2H4O2.H2O/c1-5-60-54(83)45-13-9-21-72(45)55(84)39(12-8-20-61-56(57)58)66-50(79)40(22-30(2)3)67-47(76)31(4)64-49(78)41(23-32-14-16-35(74)17-15-32)68-53(82)44(28-73)71-51(80)42(24-33-26-62-37-11-7-6-10-36(33)37)69-52(81)43(25-34-27-59-29-63-34)70-48(77)38-18-19-46(75)65-38;1-2(3)4;/h6-7,10-11,14-17,26-27,29-31,38-45,62,73-74H,5,8-9,12-13,18-25,28H2,1-4H3,(H,59,63)(H,60,83)(H,64,78)(H,65,75)(H,66,79)(H,67,76)(H,68,82)(H,69,81)(H,70,77)(H,71,80)(H4,57,58,61);1H3,(H,3,4);1H2/t31-,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+;;/m1../s1
YEEHIOYEWOESQR-PFHUABGLSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... GNRH1(2796) , GNRHR(2798)
rat ... GNRH1(14714) , GNRHR(14715)
Amino Acid Sequence
Applicazioni
- come agonista dell′ormone di rilascio dell′ormone luteinizzante (LHRH) per sincronizzare una coorte di femmine di ratto
- per sincronizzare ratti con cicli naturali
- per indurre l′ovulazione come analogo dell′ormone di rilascio delle gonadotropine (GnRH) e come supplemento nell′espansore Galap per diluire l′eiaculato qualificato
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges