Documenti fondamentali
PHL89216
Glucotropaeolin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Benzylglucosinolate potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18KNO9S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
447.52
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H19NO9S2.K/c16-7-9-11(17)12(18)13(19)14(23-9)25-10(15-24-26(20,21)22)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,11-14,16-19H,6-7H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b15-10+;
UYCWNAZWHVREMO-GYVLLFFHSA-M
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Rohini Bhat et al.
Physiologia plantarum, 172(1), 53-63 (2020-11-25)
The glucosinolate-myrosinase (GLS-MYR) system is an important component of plant-insect interactions. However, there is no report on its performance in field conditions where the plants are subjected to both abiotic and biotic pressures simultaneously. We investigated the GLS-MYR system in