85440
(−)-Sinigrin hydrate
≥99.0% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant (Brassica nigra)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D −17±1°, c = 1% in H2O
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Colore
white to faint beige
Punto di fusione
128 (dec.) (lit.)
Cationi in tracce
K: 8.4-10.8
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
IUBVMJHASFBYGW-WBMBWNLZSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3