W203408
Allyl isothiocyanate
≥95%, FCC
Sinonimo/i:
AITC, Oil of mustard
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.529 (lit.)
P. ebollizione
150 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
horseradish; pungent
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W203408-10KG-K | 4061837819643 |
W203408-1KG-K | 4061837819650 |
W203408-500G-K | 4061837819667 |
W203408-SAMPLE | |
W203408-10KG | |
W203408-1KG | |
W203408-500G | |
W203408-5KG | |
W203408-5KG-K | |
W203408-SAMPLE-K | 4061837819674 |