252492
Benzyl isothiocyanate
98%
Sinonimo/i:
Benzyl mustard oil, Isothiocyanotaomethylbenzene
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.601 (lit.)
P. ebollizione
242-243 °C (lit.)
Densità
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isothiocyanate
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- N
- -benzylthioureas by reacting with various amines.
- N-benzyl-O-alkyl carbamates by treating with long-chain alcohols.
- 3-mercapto-1,2,4-triazole building block by reacting with formylhydrazine via acyl thiosemicarbazide intermediate formation.
- S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathione and S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?