476013
Isopropyl isothiocyanate
97%
Sinonimo/i:
Isopropyl mustard oil
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
29-30 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isothiocyanate
Stringa SMILE
CC(C)N=C=S
InChI
1S/C4H7NS/c1-4(2)5-3-6/h4H,1-2H3
VHBFEIBMZHEWSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
- seed kernel and leaf of Moringa peregrina (Forssk.) Fiori, Agricolt1
- essential oil isolated from Upland Wasabi
- hydrodistillates of hedge mustard (Sysimbrium officinale)
Molecular conformations of isopropyl isothiocyanate in gas phase have been determined by electron diffraction studies. It has been synthesized by employing isopropyl amine as a starting reagent.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?