253715
p-Tolyl isothiocyanate
97%
Sinonimo/i:
4-Methylphenyl isothiocyanate
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6345 (lit.)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
62 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
25-26 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isothiocyanate
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10/h2-5H,1H3
ABQKHKWXTUVKGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-thiourea]-2-ethylbenzo[de]isoquinoline-1,3-dione
- as capping agent to cap the N-terminal ends of polypeptides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
253715-25G | |
253715-5G | 4061825982298 |