139742
Phenyl isothiocyanate
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
PITC
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6515 (lit.)
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
−21 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
isothiocyanate
Stringa SMILE
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Phenyl isothiocyanate (PIT) modified with polyethylene glycol (PEG), can be used as a reagent for PEGylation of protein using human serum albumin as a model protein.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?