251852
tert-Butyl isothiocyanate
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. ebollizione
30-32 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
10.5-11.5 °C (lit.)
Densità
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isothiocyanate
Stringa SMILE
CC(C)(C)N=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-5(2,3)6-4-7/h1-3H3
ZFWFRTVIIMTOLY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?