261653
Benzoyl isothiocyanate
98%
Sinonimo/i:
Benzoylthiocarbimide, N-Benzoyl isothiocyanate
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6354 (lit.)
P. ebollizione
128-131 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isothiocyanate
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N=C=S)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NOS/c10-8(9-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 1-benzoyl-3-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)thiourea, new thiourea derivative
- guanine
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
261653-25G | 4061837803932 |
261653-5G | 4061826107638 |