Documenti fondamentali
RPROTKSOL-RO
Roche
Proteinasi K, ricombinante, grado PCR
Solution from Pichia pastoris
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
Ricombinante
expressed in Pichia pastoris
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous solution (18 ± mg/mL; pH 7.5)
Attività specifica
~2.5 units/mg protein
Confezionamento
pkg of 1.25 mL (03115887001)
pkg of 25 mL (03115844001)
pkg of 5 mL (03115828001)
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH ottimale
6.5 and 9.5
Intervallo di pH
4.0-12.5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Circa 2,5 U/mL (saggio del cromozima); ≥30 U/mL saggio dell'emoglobina. Per conoscere i valori specifici del lotto in uso fare riferimento al certificato di analisi.
Applicazioni
  • Questo enzima di grado PCR è estremamente efficace sulle proteine native e può quindi essere utilizzato per inattivare rapidamente le nucleasi endogene come le RNasi e le DNasi. Questa proprietà rende la Proteinasi K particolarmente adatta per la purificazione di RNA e DNA nativi da tessuti o da linee cellulari
  • L'enzima promuove la lisi cellulare attivando un fattore autolitico batterico.
  • La proteinasi K, modificando proteine e glicoproteine sulla superficie della cellula, fornisce informazioni sulla struttura della membrana.
  • Questa proteinasi K di grado PCR è particolarmente adatta per la purificazione di acidi nucleici per le reazioni di amplificazione, inoltre:
  • la proteinasi K può anche essere utilizzata per rimuovere i detriti cellulari durante la preparazione dei colony lift e per trattare le sezioni di tessuto per garantire un'infiltrazione efficiente della sonda durante l'ibridazione in situ.
Caratteristiche e vantaggi
Scinde le proteine tra gli amminoacidi X e Y (X--Y), dove X = amminoacido alifatico, aromatico o idrofobico e Y = qualsiasi amminoacido. L'enzima è estremamente efficace sulle proteine native e può quindi essere utilizzato per inattivare rapidamente nucleasi endogene come RNasi e DNasi.
  • Scegli un strumento efficace per la preparazione del templato. Inattiva le DNasi e RNasi della maggior parte delle specie.
  • Fornisce qualità e prestazioni costanti. Rigorosi test di qualità garantiscono una stabilità ottimale e prestazioni di alto livello in tutti i lotti.
  • Prepara i campioni in un'ampia gamma di condizioni. Questo enzima è affidabile, stabile in un ampio intervallo di pH ed è ideale per una varietà di applicazioni.
  • Avvantaggiati di questo enzima privo di contaminazioni. L'enzima viene testato per l'assenza di RNasi e DNasi ed è praticamente privo di DNA. È particolarmente adatto per la purificazione dei templati per la PCR.
Qualità
Questa preparazione è priva di RNasi, DNasi e DNA, secondo le attuali procedure di controllo della qualità.
Assenza di nucleasi: ogni lotto viene testato su vari substrati per garantire l'assenza di attività endonucleasica, esonucleasica, ribonucleasica e di attività di taglio (nick) del DNA.
Contenuto in DNA: ≤10pg/mg enzima (in base la limite di rilevabilità)
Carica microbica: ≤5 cfu/g (determinato mediante il test più stringente della Farmacopea Europea, che identifica il numero totale di lieviti, funghi e batteri aerobi vitali)
Definizione di unità
Attività per volume: circa 50 U/mL di soluzione (dosaggio chromozyme); circa 600 U/mL di soluzione (dosaggio dell'emoglobina). Un′unità corrisponde all′attività enzimatica che taglia 18 mmol Chromozym TRY, a +25 °C in 1 min (equivalente a 600 U/mL con il saggio su emoglobina). Per conoscere i valori specifici del lotto in uso fare riferimento al certificato di analisi.
Nota sulla preparazione
Attivatori: per stimolare l'attività della Proteinasi K, aggiungere agenti denaturanti (SDS e urea). Ad esempio, l′aggiunta di SDS a una concentrazione finale del 2% può aumentare significativamente l'attività della proteinasi K. L'ottimizzazione mediante aggiunta di agenti denaturanti può aumentare l'attività della proteinasi fino a sette volte.
Soluzione di lavoro: tamponi consigliati:
la scelta del tampone da utilizzare per la proteinasi K dipende dall′applicazione a cui è destinata. Nella messa a punto dei parametri, seguire sempre le linee guida relative a pH e temperatura. Come regola generale, la proteinasi K è stabile e molto attiva nei tamponi che contengono reagenti denaturanti quali urea, sodio dodecil solfato (SDS) e sali di guanidinio.
Inibitori: l'enzima viene inattivato da Pefabloc® SC. Non è invece inattivato da ioni metallici, agenti chelanti (ad es. EDTA), reagenti sulfidrilici o inibitori della tripsina e della chimotripsina.
Altre note
Da utilizzare solo per ricerca nel settore life science. Non usare a scopo diagnostico.
Per l′inattivazione rapida di RNasi e DNasi.
L'enzima, se presente in grande eccesso e per lunghi periodi di incubazione, può scomporre le proteine fino ad amminoacidi liberi.
Note legali
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Sungjae Hwang et al.
Cancer, 119(24), 4249-4258 (2013-10-12)
Epigenetic reprogramming of the methylome has been implicated in all stages of cancer evolution. It is now well accepted that cancer cells exploit epigenetic reprogramming, a mechanism that regulates stem/progenitor cell renewal and differentiation, to promote cancer initiation and progression.
Gerard Honig et al.
Journal of biomedical science, 17, 82-82 (2010-10-19)
Multicellular organisms are characterized by a remarkable diversity of morphologically distinct and functionally specialized cell types. Transgenic techniques for the manipulation of gene expression in specific cellular populations are highly useful for elucidating the development and function of these cellular
Shari Carmon et al.
Development (Cambridge, England), 148(24) (2021-12-18)
Morphogen gradients are known to subdivide a naive cell field into distinct zones of gene expression. Here, we examine whether morphogens can also induce a graded response within such domains. To this end, we explore the role of the Dorsal
Jian Zhang et al.
BMC developmental biology, 8, 115-115 (2008-12-18)
RNA-binding motif protein 19 (RBM19, NCBI Accession # NP_083038) is a conserved nucleolar protein containing 6 conserved RNA recognition motifs. Its biochemical function is to process rRNA for ribosome biogenesis, and it has been shown to play a role in
Caroline Meyer Olesen et al.
Microorganisms, 9(7) (2021-08-08)
Investigation of changes in the skin microbiome following treatment of atopic dermatitis (AD) with dupilumab may provide valuable insights into the skin microbiome as a therapeutic target. The aim of this study is to assess changes in the AD skin