P4032
Proteinase from Aspergillus melleus
Type XXIII, ≥3 units/mg solid
Sinonimo/i:
Protease from Aspergillus melleus, Proteinase from Aspergillus sp.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Aspergillus sp. (A. melleus)
Livello qualitativo
Tipo
Type XXIII
Stato
solid
Attività specifica
≥3 units/mg solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Protease using Casein as a substrate.