PHL83242
Glucobrassicanapin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-Pentenylglucosinolate potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCC=C)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO9S2.K/c1-2-3-4-5-8(13-22-24(18,19)20)23-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)21-12;/h2,5,7,9-17H,1,3-4,6H2,(H,18,19,20);/q;+1/p-1
OXRJEHDNQUTOTG-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)