PHL80087
DL-Camphor
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( 70 °C)
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
powder
Limite di esplosione
3.5 %
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. ebollizione
204 °C (lit.)
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64.4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)