PHR1214
Methyl salicylate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1537450
Densità del vapore
5.26 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 54 °C)
Famiglia di API
methyl salicylate
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
847 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. eboll.
222 °C (lit.)
Punto di fusione
−8-−7 °C (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl salicylate is one of the common ingredients present in topical analgesics and rubifacients. It is prescribed for the management of minor muscle aches and pains.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?