Documenti fondamentali
W274502
Sigma-Aldrich
Methyl salicylate
natural, 98%, FG
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Formula condensata:
2-(HO)C6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero FEMA:
2745
Beilstein:
971516
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.749
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Gaultheria procumbens L.
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
5.26 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 54 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
847 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. eboll.
222 °C (lit.)
Punto di fusione
−8-−7 °C (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
methyl salicylate
Organolettico
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Salicylic acid BioXtra, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S5922
Salicylic acid